missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AZ-23, MedChemExpress

Artikelnummer. 16492737
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16492737 50 mg
16476816 100 mg
16459217 5 mg
16456658 10 mg
16413486 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16492737 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15590

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress AZ-23 is an ATP-competitive and orally bioavailable Trk kinase A/B/C inhibitor with IC50s of 2 nM (TrkA), 8 nM (TrkB), 24 nM (FGFR1), 52 nM (Flt3), 55 nM (Ret), 84 nM (MuSk), 99 nM (Lck), respectively.

AZ-23 is an ATP-competitive and orally bioavailable Trk kinase A/B/C inhibitor with IC50s of 2 nM (TrkA), 8 nM (TrkB), 24 nM (FGFR1), 52 nM (Flt3), 55 nM (Ret), 84 nM (MuSk), 99 nM (Lck), respectively.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AZ-23
Fysisk form Solid
CAS 915720-21-7
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H19ClFN7O
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Synonym AZ23 AZ 23
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (319.02 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(OC1=CC(NC2=NC(N[C@H](C3=NC=C(F)C=C3)C)=NC=C2Cl)=NN1)C
Molekylvægt (g/mol) 391.83
Formel vægt 391.83
Procent renhed 98.57%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.