missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ AZ 1729
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18747326
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18747326 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18747326 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 6826/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

FFA2 allosteric agonist; displays bias for the Gi signaling pathway

AZ 1729 is a FFA2 allosteric agonist. Inhibits forskolin-induced cAMP increase and stimulates 35SGTPγS binding in biochemical assays (pEC50 values are 6.9 and 7.23, respectively). Binds at allosteric binding site. In functional assays, displays positive allosteric modulation of FFA-induced Gi signaling and negative allosteric modulation of FFA-induced Gq/G11 signaling. Inhibits lipolytic effect of isoproterenol (pEC50 = 5.03) and induces migration of human neutrophils in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-Fluoro-N-[3-[2-[(aminoiminomethyl)amino]-4-methyl-5-thiazolyl]phenyl]benzamide
CAS 2016864-46-1
Mængde 10 mg
Mål Free Fatty Acid Receptor Agonists
Molekylær formel C18H16FN5OS
Formel vægt 2323
Renhed 98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.