missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ AZ 14145845

Artikelnummer. 30067465
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30067465 50 mg
30067457 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30067465 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 8023/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Mer/Axl Dual inhibitor

AZ 14145845 is a potent, and highly selective dual Mer/Axl kinase inhibitor (pIC50 = 7 nM and 7.8 nM in pAxl and pMer, respectively). In vivo, AZ 14145845 shows dose-dependent reduction of tumor growth in the Mer and Axl kinase Ba/F3 tumor xenograft model. AZ 14145845 combined with anti-PD1 antibodies and ionizing radiation increases survival in mice with MC38 tumors in vivo. AZ 14145845 is orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-[4-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]-N-methyl-N-[5-[3-methyl-5-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-2-pyridinyl]-1,3,4-oxadiazol-2-yl]imidazo[1,2-a]pyridine-6-methanamine
CAS 2830555-70-7
Mængde 50 mg
Mål Additional RTK Inhibitors
Molekylær formel C32H35N9O
Renhed 0.97
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.