missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AZ 13705339

Beskrivelse
AZ 13705339 is a highly potent PAK1 and PAK2 inhibitor (IC50 values are 0.33 and 6 nM for PAK1 and PAK2, respectively). Displays >7500-fold selectivity for PAK1 over PAK4 (IC50 = 2.6 μM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[[[2-[[3-(Ethylsulfonyl)-4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]amino]-5-fluoro-4-pyrimidinyl][5-(hydroxymethyl)-2-methylphenyl]amino]methyl]benzonitrile |
| CAS | 2016806-57-6 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C33H36FN7O3S |
| Formel vægt | 629.75 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?