missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ AZ 10606120 dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18074772
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074772 50 mg
18024252 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18074772 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3323/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent P2X7 receptor antagonist

Potent P2X7 receptor antagonist (KD values are 1.4 and 19 nM at human and rat P2X7 receptors respectively). Binds in a positive cooperative manner to sites distinct from, but coupled to, the ATP binding site and acts as a negative allosteric modulator. Inhibits tumor growth and displays antiangiogenic effects in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 607378-18-7
Molekylær formel C25H36Cl2N4O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AZ 10606120 dihydrochloride
Mængde 50 mg
Formel vægt 495.48
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 495.489
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.