missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AZ 10606120 Dihydrochloride (~90%), TRC

Artikelnummer. 30334777
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334777 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334777 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7951631MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale AZ 10606120 Dihydrochloride
CAS 607378-18-7
Molekylær formel C25H34N4O2 • 2(HCl)
Mængde 1 mg
Synonym N-[2-[[2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-5-quinolinyl]-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamide Dihydrochloride, N-[2-[[2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-5-quinolinyl]-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamide Dihydrochloride (9CI), 2-(1-Adamantyl)-N-[2-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]quinolin-5-yl]acetamide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H34N4O2.2ClH/c30-9-8-26-6-7-27-23-5-4-20-21(28-23)2-1-3-22(20)29-24(31)16-25-13-17-10-18(14-25)12-19(11-17)15-25;;/h1-5,17-19,26,30H,6-16H2,(H,27,28)(H,29,31);2*1H
SMIL O=C(CC12CC(C3)CC(C2)CC3C1)NC4=C5C=CC(NCCNCCO)=NC5=CC=C4
IUPAC navn 2-(1-adamantyl)-N-[2-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]quinolin-5-yl]acetamide;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 422.5623646
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.