missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

AZ 10606120 Dihydrochloride (~90%), TRC

Artikelnummer. 30333821
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30333821 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30333821 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA7951632.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale AZ 10606120 Dihydrochloride
CAS 607378-18-7
Molekylær formel C25H34N4O2 • 2(HCl)
Mængde 2.5 mg
Synonym N-[2-[[2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-5-quinolinyl]-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamide Dihydrochloride, N-[2-[[2-[(2-Hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-5-quinolinyl]-2-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylacetamide Dihydrochloride (9CI), 2-(1-Adamantyl)-N-[2-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]quinolin-5-yl]acetamide Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C25H34N4O2.2ClH/c30-9-8-26-6-7-27-23-5-4-20-21(28-23)2-1-3-22(20)29-24(31)16-25-13-17-10-18(14-25)12-19(11-17)15-25;;/h1-5,17-19,26,30H,6-16H2,(H,27,28)(H,29,31);2*1H
SMIL O=C(CC12CC(C3)CC(C2)CC3C1)NC4=C5C=CC(NCCNCCO)=NC5=CC=C4
IUPAC navn 2-(1-adamantyl)-N-[2-[2-(2-hydroxyethylamino)ethylamino]quinolin-5-yl]acetamide;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 422.5623646
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.