Få mere at vide
Tocris Bioscience™ AY 9944 dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18742704
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
18742704 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18742704 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1639/10
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Inhibitor of Hedgehog (Hh) signaling. Inhibits Δ7-dehydrocholesterol reductase
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling, possibly via several mechanisms. Inhibits Δ7-dehydrocholesterol reductase (IC50 = 13 nM), thus reduces cholesterol biosynthesis, and also inhibits cholesterol esterification. May also directly block the cellular response to Hh proteins. Teratogenic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AY 9944 dihydrochloride
CAS 366-93-8
Mængde 10 mg
Molekylær formel C22H30Cl4N2
Formel vægt 464.3
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 464.296