Få mere at vide
AY 9944 Dihydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496709
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15496709 50 mg 50mg
15486709 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15496709 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65079.MF
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Inhibitor af hedgehog (Hh) signalering
Inhibitor af hedgehog (Hh) signalering
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 366-93-8
Molekylær formel C22H28Cl2N22HCl​​​·
Synonym 1,4-bis(2-chlorbenzylaminomethyl)cyclohexandihydrochlorid
Tekniske data
Mængde 50 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) Inhibitor af hedgehog (Hh) signalering
Formel vægt 464,30 g/mol
Følsomhed Hygroskopisk
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Fast stof