Få mere at vide
CORNING AXYGEN™ Axyspin™ Nedkølet mikrocentrifuge
Artikelnummer. 15669186 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
24 x 1,5/2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15669186 24 x 1,5/2 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15669186 Leverandør CORNING AXYGEN™ Leverandørnr. 60105021
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-03-2027
CORNING AXYGEN™ Axyspin™ Refrigerated Microcentrifuge er en højtydende mikrocentrifuge designet til hurtigt at behandle prøver.
  • Velegnet til følgende:
    • Nukleinsyre- og proteinpræparat
    • Oprensninger
    • Ekstraktioner
    • Pelletering
  • Kraftfuldt kølesystem køler til 4 °C på 8 minutter
  • Usædvanligt støjsvag og kompakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1,5/2 ml
Maks. Hastighed 13,500 rpm
Maks. RCF 17,135 x g
Stopur 0,5 til 99 min.
Inkluderer 24 x 1,5/2,0 ml aluminiumsrotor, EU/UK stik
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz
Dimensioner (HWD) 24.75 x 27.7 x 45 cm
Nettovægt 20 kg
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +40 °C