Få mere at vide
Axygen™ Axypet™ Startsæt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15763957 Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
10 til 1000μ L
20 til 1000μ L
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 15763957
Brand: Axygen™ APSTRKIT2
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Startsæt inkluderer et sæt mikropipetter, spidser og andet kvalitetstilbehør.
  • Mikropipette startsæt
  • Indeholder mikropipetter, spidser, kalibreringsværktøjer, identifikationsværktøjer og mere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje Axypet
Type Startsæt, mikro
Volumen (metrisk) 10 til 1000μ L
Inkluderer AP-10, AP-100, AP-1000 mikropipetter, 1 stativ μpå hver μ10 L, μ200 L og 1000 L spidser, et kalibreringsværktøj, ejektorafstandsstykker, identifikationsetiketter, smøremiddel, farveidentifikationsringe, højre ejektorknap
Mængde 1 sæt