Få mere at vide
Axygen™ Axypet™ Enkeltkanals pipette, kalibrering 3x10 STD
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 2μ L
0,5 til 10 μL
1 til 10 ml
1 til 5 ml
10 til 100μL
100 til 1000 μL
2 til 20 μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
50 til 250μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- ISO 17025 Forkalibreret
- Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
- Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser (venstrehåndet EZIject knap tilgængelig ved specialbestilling).
- Fingerkrog giver et mere afslappet greb
- Stor ergonomisk trykknap er let på tommelfingeren under kontakt
- Låsefunktionen forhindrer utilsigtede volumenændringer under pipettering
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO17025 |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Axypet |
| Type | Enkeltkanals pipette |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 2μ L |
| Mængde | 1/Pk., 1/Cs |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur