Få mere at vide
Axygen™ Axypet™ Enkanals pipette
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
10 til 100μL
2 til 20 μL
50 til 250μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
- 3 års garanti
- Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser
- Fingerkrog giver et mere afslappet greb
- Stor ergonomisk trykknap er let på tommelfingeren under kontakt
- Låsefunktionen forhindrer utilsigtede volumenændringer under pipettering
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±12,0/± 1,5 % |
| Oversigt | Tip Type: 10μ L |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Axypet |
| Type | Enkanals pipette |
| Volumen (metrisk) | 0,2 til 2μ L |
| Præcision | ±6,0/± 0,7 % |
| garanti | 3 år |