Få mere at vide
Axygen™ Axypet™ Enkanals pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12642850 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
10 til 100μL
2 til 20 μL
50 til 250μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12642850 0,2 til 2μ L Hver
10221010 2 til 20 μL Hver
12632850 10 til 100μL Hver
10586890 50 til 250μ l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12642850 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. AP2
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Axygen™ Axypet™ pipettere kombinerer høje niveauer af nøjagtighed og præcision med designinnovationer for at gøre pipettering mere behagelig i længere perioder.
  • Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
  • 3 års garanti
  • Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser
  • Fingerkrog giver et mere afslappet greb
  • Stor ergonomisk trykknap er let på tommelfingeren under kontakt
  • Låsefunktionen forhindrer utilsigtede volumenændringer under pipettering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±12,0/± 1,5 %
Oversigt Tip Type: 10μ L
Antal kanaler 1
Produktlinje Axypet
Type Enkanals pipette
Volumen (metrisk) 0,2 til 2μ L
Præcision ±6,0/± 0,7 %
garanti 3 år