Få mere at vide
Axygen™ Axypet™ Enkanals pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10586890 Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,2 til 2μ L
10 til 100μL
2 til 20 μL
50 til 250μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10586890
Brand: Axygen™ AP250
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Axygen™ Axypet™ pipettere kombinerer høje niveauer af nøjagtighed og præcision med designinnovationer for at gøre pipettering mere behagelig i længere perioder.
  • Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
  • 3 års garanti
  • Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser
  • Fingerkrog giver et mere afslappet greb
  • Stor ergonomisk trykknap er let på tommelfingeren under kontakt
  • Låsefunktionen forhindrer utilsigtede volumenændringer under pipettering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±1,0/± 0,6 %
Oversigt Tip Type: 300μ L
Antal kanaler 1
Produktlinje Axypet
Type Enkanals pipette
Volumen (metrisk) 50 til 250μ l
Præcision ±0,4/± 0,3 %
garanti 3 år