Beskrivelse
- Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
- 3 års garanti
- Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser
- Fingerkrog giver et mere afslappet greb
- Stor ergonomisk trykknap er let på tommelfingeren under kontakt
- Låsefunktionen forhindrer utilsigtede volumenændringer under pipettering
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±3,0/± 0,8 % |
| Oversigt | Tip Type: 200μ L |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Axypet |
| Type | Enkanals pipette |
| Volumen (metrisk) | 2 til 20 μL |
| Præcision | ±1,5/± 0,3 % |
| garanti | 3 år |