Få mere at vide
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Enkeltkanals makropipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7146319 Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
1 til 10 ml
1 til 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10379589
Brand: CORNING AXYGEN™ AP5000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Single-Channel Macropipette kombinerer høje niveauer af nøjagtighed og præcision med designinnovationer for at gøre pipettering mere behagelig i længere perioder.
  • Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
  • 3 års garanti
  • Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser
  • Fingerkrog giver et mere afslappet greb
  • Stor ergonomisk trykknap er let på tommelfingeren
  • Låsefunktion forhindrer utilsigtede lydstyrkeændringer under procedurer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±0,6/± 0,5 %
Antal kanaler 1
Produktlinje Axypet
Type Makropipette
Volumen (metrisk) 1 til 5 ml
Præcision ±0,25/plus; 0,15 %
Mængde 1/Pk.
garanti 3 år