Få mere at vide
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Enkeltkanals makropipette
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
1 til 10 ml
1 til 5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
- 3 års garanti
- Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser
- Fingerkrog giver et mere afslappet greb
- Stor ergonomisk trykknap er let på tommelfingeren
- Låsefunktion forhindrer utilsigtede lydstyrkeændringer under procedurer
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,6/± 0,5 % |
| Antal kanaler | 1 |
| Produktlinje | Axypet |
| Type | Makropipette |
| Volumen (metrisk) | 1 til 5 ml |
| Præcision | ±0,25/plus; 0,15 % |
| Mængde | 1/Pk. |
| garanti | 3 år |