Få mere at vide
Axygen™ Axypet™ 8-kanals pipette
Artikelnummer. 12712796 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
50 til 300μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
12712796 20 til 200 μL Hver
10608590 1 til 10μL Hver
10028419 5 til 50 μL Hver
10824221 50 til 300μ L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12712796 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. AP8200
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Axygen™ Axypet™ pipettere kombinerer høje niveauer af nøjagtighed og præcision med designinnovationer for at gøre pipettering mere behagelig i længere perioder.
  • Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
  • 3 års garanti
  • Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser
  • Fingerkrog giver et mere afslappet greb
  • Stor ergonomisk trykknap er let på tommelfingeren under kontakt
  • Låsefunktionen forhindrer utilsigtede volumenændringer under pipettering
  • Hver kanal i pipetten har en individuel præcisionsstempelsamling for at sikre nøjagtighed og reproducerbarhed fra en pipetteringsserie til den næste
  • Spidsmanifold roterer 360°
  • Aksler trækker sig tilbage, når de presses mod en række spidser
  • Hver aksel bevæger sig uafhængigt, hvilket minimerer blokering af spidser
  • Mikrometer er trinløst justerbart til valg af hele eller brøkdele volumener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±3,0/± 1,0 %
Oversigt Tipstil: 200μ L
Antal kanaler 8
Produktlinje Axypet
Type Multi-kanal pipetter
Volumen (metrisk) 20 til 200 μL
Præcision ±1,5/± 0,6 %
garanti 3 år