Beskrivelse
- Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
- 3 års garanti
- Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser
- Fingerkrog giver et mere afslappet greb
- Stor ergonomisk trykknap er let på tommelfingeren under kontakt
- Låsefunktionen forhindrer utilsigtede volumenændringer under pipettering
- Hver kanal i pipetten har en individuel præcisionsstempelsamling for at sikre nøjagtighed og reproducerbarhed fra en pipetteringsserie til den næste
- Spidsmanifold roterer 360°
- Aksler trækker sig tilbage, når de presses mod en række spidser
- Hver aksel bevæger sig uafhængigt, hvilket minimerer blokering af spidser
- Mikrometer er trinløst justerbart til valg af hele eller brøkdele volumener
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±8,0/± 2,0 % |
| Oversigt | Tipstil: 10μ L |
| Antal kanaler | 8 |
| Produktlinje | Axypet |
| Type | Multi-kanal pipetter |
| Volumen (metrisk) | 1 til 10μL |
| Præcision | ±6,0/± 1,2 % |
| garanti | 3 år |