Få mere at vide
Axygen™ Axypet™ 8-kanals pipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10028419 Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
20 til 200 μL
5 til 50 μL
50 til 300μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10028419
Brand: Axygen™ AP850
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Axygen™ Axypet™ pipettere kombinerer høje niveauer af nøjagtighed og præcision med designinnovationer for at gøre pipettering mere behagelig i længere perioder.
  • Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
  • 3 års garanti
  • Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser
  • Fingerkrog giver et mere afslappet greb
  • Stor ergonomisk trykknap er let på tommelfingeren under kontakt
  • Låsefunktionen forhindrer utilsigtede volumenændringer under pipettering
  • Hver kanal i pipetten har en individuel præcisionsstempelsamling for at sikre nøjagtighed og reproducerbarhed fra en pipetteringsserie til den næste
  • Spidsmanifold roterer 360°
  • Aksler trækker sig tilbage, når de presses mod en række spidser
  • Hver aksel bevæger sig uafhængigt, hvilket minimerer blokering af spidser
  • Mikrometer er trinløst justerbart til valg af hele eller brøkdele volumener
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nøjagtighed ±4,0/± 1,6 %
Oversigt Tipstil: 200μ L
Antal kanaler 8
Produktlinje Axypet
Type Multi-kanal pipetter
Volumen (metrisk) 5 til 50 μL
Præcision ±2,5/± 0,6 %
garanti 3 år