Få mere at vide
Axygen™ Axypet™ 12-kanals pipette
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
1 til 10μL
20 til 200 μL
50 til 300μ L
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Tommelfingervenligt pipetteringssystem med blød fjeder reducerer træthed
- 3 års garanti
- Unik side EZIject knap mulighed reducerer tommelfingerbevægelser
- Fingerkrog giver et mere afslappet greb
- Stor ergonomisk trykknap er let på tommelfingeren under kontakt
- Låsefunktionen forhindrer utilsigtede volumenændringer under pipettering
- Hver kanal i pipetten har en individuel præcisionsstempelsamling for at sikre nøjagtighed og reproducerbarhed fra en pipetteringsserie til den næste
- Spidsmanifold roterer 360°
- Aksler trækker sig tilbage, når de presses mod en række spidser
- Hver aksel bevæger sig uafhængigt, hvilket minimerer blokering af spidser
- Mikrometer er trinløst justerbart til valg af hele eller brøkdele volumener
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±1,6/± 1,0 % |
| Oversigt | Tip Type: 300μ L |
| Antal kanaler | 12 |
| Produktlinje | Axypet |
| Type | Multi-kanal pipetter |
| Volumen (metrisk) | 50 til 300μ L |
| Præcision | ±1,5/± 0,6 % |
| garanti | 3 år |