Få mere at vide
Axygen™ AxyMats™ Tætningsmåtter til 500uL 96-brøndsplader
Artikelnummer. 12627215 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Forspaltet:
Nej
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forspaltet Sterilitet Pakningsstørrelse
12627215 Nej Ikke steril Pakke med 50
11316234 Nej Ikke steril Pakke med 10
11326234 Nej Steril Pakke med 10
12551328 Nej Steril Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12627215 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. AM500ULRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00 DKK
    1787.55 DKK / Pakke med 50
    Spare 777.45 DKK
    30% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Minimer fordampning i en bred vifte af temperaturer i PCR- og opbevaringsapplikationer
Axygen AxyMat tætningsmåtter kan bruges i en lang række temperaturer til PCR- og opbevaringsapplikationer. AxyMats minimerer fordampning og er lavet af silikone af forskningskvalitet, som kan autoklaveres. De kan genbruges efter en blegemiddelvask og ethanolskylningsprotokol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Neutral
Materiale Silikone
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Antal Wells 96
nr. pr. sag 50/Cs.
nr. pr. pakke 10/Pk.
Forspaltet Nej
Produkttype Tætningsmåtte
Well Shape Rund
Pladekompatibilitet 96-brønds dybbrøndsplade, 0,5 ml