Få mere at vide
Axygen™ AxyMats™ Tætningsmåtter til 2mL 96-brøndsplader med firkantede brønde
Shop alle Axygen Scientific produkterBeskrivelse
Axygen AxyMat tætningsmåtter kan bruges i en lang række temperaturer til PCR- og opbevaringsapplikationer. AxyMats minimerer fordampning og er lavet af silikone af forskningskvalitet, som kan autoklaveres. De kan genbruges efter en blegemiddelvask og ethanolskylningsprotokol.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Materiale | Silikone |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Antal Wells | 96 |
| nr. pr. sag | 50/Cs. |
| nr. pr. pakke | 10/Pk. |
| Produkttype | Tætningsmåtte |
| Well Shape | Firkant |
| Pladekompatibilitet | 96-brønds mikroplade, 2 ml |