Få mere at vide
Axygen™ AxyMats™ Tætningsmåtter til 2mL 96-brøndsplader med firkantede brønde
Artikelnummer. 12517897 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Sterile
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 50
Product Code. 12517897
missing translation for 'mfr': Axygen™ AM2MLSQS
Minimer fordampning i en bred vifte af temperaturer i PCR- og opbevaringsapplikationer
Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications. AxyMats minimize evaporation and are made of research-grade silicone which can be autoclaved. They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Natural
Materiale Silicone
Sterilitet Sterile
Autoklaverbar Autoclavable
Antal Wells 96
nr. pr. pakke 10
Produkttype Sealing Mat
Well Shape Square
Pladekompatibilitet 96-well Microplate, 2 mL