Få mere at vide
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone og Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 50 μL
Shop alle Axygen Scientific produkter
Tip stil:
Automation, Round
Automatisering, Rund
Filtreret:
Filtreret
Non-filtered
Sterilitet:
Non-sterile
Steril
Sterile
Til brug med (udstyr):
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Description
- Screening med høj kapacitet
- Volumen: 50 μL
- Stativfarve: Lysegrøn
- Farve: Klar
- Designet til brug med Zymark™ RapidPlate™ , Zymark™ SciClone , Tecan™ Te-MO™ , Tecan™ Genmate™ og Tecan™ Aquarius™ automatiserede væskehåndteringssystemer
- Certificeret RNase, DNase og pyrogenfri
- Format: 96 brønd
Order Info
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Specifications
Specifications
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Lysegrøn |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Certificeringer/compliance | Ikke-ANSI |
| Til brug med (applikation) | Maxymum Recovery™ for yderligere at forbedre nøjagtigheden og præcisionen og samtidig reducere prøvetab |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering, Rund |
| Show More |