Få mere at vide
Axygen™ Automation Micropipette Tips
Artikelnummer. 11384325 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Tip stil:
Automatisering, Genomisk/Bred blænde, Genomic/Wide Orifice
Automatisering, Maksimal gendannelse, Rund, Maxymum Recovery, Round
Automatisering, Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 11384325
Brand: Axygen™ ZT200RS
Axygen™ Automation Micropipette Tips er konstrueret af polypropylen og har en række tilgængelige muligheder, der passer til dine behov.
  • Til Tecan™ /Frihed EVO &handel, Te-Mo™ , Vandmanden, Zymark™ /Cliper, RapidPlate™ , og SciClone™ Systemer
  • Til 96-brønds, Non-ANSI og ANSI/SLAS (384) format, nummer 5 polypropylen stativer
  • Fås med eller uden aerosolbestandige filtre
  • Tilgængelig steril/ikke-steril
  • Fås i standard eller Maxymum Recovery™ stil
Ordreinfo
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Rack farve Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Rene krav RNase-fri, DNase-fri, Ikke-pyrogen
Format Stativ
Tip stil Automatisering, Rund
Emballage 96 spidser/reol, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Mængde 50 stativer/Cs.
Produkttype Automation Mikropipettespids
Til brug med (udstyr) Tecan/Freedom EVO, Te-Mo, Aquarius, Zymark/Caliper, RapidPlate, and SciClone Systems