Få mere at vide
Axygen™ Automation Micropipette Tips
Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Tip stil:
Automatisering, Genomisk/Bred blænde, Genomic/Wide Orifice
Automatisering, Maksimal gendannelse, Rund, Maxymum Recovery, Round
Automatisering, Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Beskrivelse
- Til Tecan™ /Frihed EVO &handel, Te-Mo™ , Vandmanden, Zymark™ /Cliper, RapidPlate™ , og SciClone™ Systemer
- Til 96-brønds, Non-ANSI og ANSI/SLAS (384) format, nummer 5 polypropylen stativer
- Fås med eller uden aerosolbestandige filtre
- Tilgængelig steril/ikke-steril
- Fås i standard eller Maxymum Recovery™ stil
Ordreinfo
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200μ l |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Blå |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Rene krav | RNase-fri, DNase-fri, Ikke-pyrogen |
| Format | Stativ |
| Tip stil | Automatisering, Rund |
| Emballage | 96 spidser/reol, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui |
| Vis mere |