Få mere at vide
Axygen™ Automation Micropipette Tips
Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Tip stil:
Automatisering, Genomisk/Bred blænde, Genomic/Wide Orifice
Automatisering, Maksimal gendannelse, Rund, Maxymum Recovery, Round
Automatisering, Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Beskrivelse
- For Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, and SciClone™ Systems
- For 96-well, Non-ANSI and ANSI/SLAS (384) format, number 5 polypropylene racks
- Available with or without aerosol-resistant filters
- Available sterile/non-sterile
- Available in standard or Maxymum Recovery™ style
Ordreinfo
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 200 μL |
| Filtreret | Non-filtered |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Clear |
| Rack farve | Blue |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Rene krav | RNase-free, DNase-free, Nonpyrogenic |
| Format | Rack |
| Tip stil | Automatisering, Maksimal gendannelse, Rund, Maxymum Recovery, Round |
| Emballage | 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case |
| Vis mere |