Få mere at vide
Axygen™ Automation Micropipette Tips
Artikelnummer. 11314335 Shop alle Axygen Scientific produkter
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Tip stil:
Automatisering, Genomisk/Bred blænde, Genomic/Wide Orifice
Automatisering, Maksimal gendannelse, Rund, Maxymum Recovery, Round
Automatisering, Rund
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4800
Pakke med 960
Artikelnummer. 11314335
Brand: Axygen™ ZT205WBRS
Axygen™ Automation Micropipette Tips er konstrueret af polypropylen og har en række tilgængelige muligheder, der passer til dine behov.
  • For Tecan™/Freedom EVO&trade, Te-Mo™, Aquarius, Zymark™/Caliper, RapidPlate™, and SciClone™ Systems
  • For 96-well, Non-ANSI and ANSI/SLAS (384) format, number 5 polypropylene racks
  • Available with or without aerosol-resistant filters
  • Available sterile/non-sterile
  • Available in standard or Maxymum Recovery™ style
Ordreinfo
96 spidser/stativ, 10 stativer/pakke, 5 pakker/etui
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 200 μL
Filtreret Non-filtered
Sterilitet Steril
Farve Clear
Rack farve Blue
Autoklaverbar Autoclavable
Rene krav RNase-free, DNase-free, Nonpyrogenic
Format Rack
Tip stil Automatisering, Genomisk/Bred blænde, Genomic/Wide Orifice
Emballage 96 tips/rack, 10 racks/pack, 5 packs/case
Produkttype Automation Micropipette Tip
Til brug med (udstyr) Tecan/Freedom EVO, Te-Mo, Aquarius, Zymark/Caliper, RapidPlate, and SciClone Systems
Materiale Polypropylene