Få mere at vide
Axygen™ Vævssliber
Artikelnummer. 12649595 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Emballage:
Individuelt indpakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. Emballage Pakningsstørrelse
12649595 Individuelt indpakket Pakke med 100
1 options
Artikelnummer. 12649595 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PES15BSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.73 DKK
    857.21 DKK / Pakke med 100
    Spare 71.52 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Passer til 1,5 og 2,0 ml centrifugerør
  • Holdbar og inert polypropylen konstruktion
  • Designet til at passe til 1,5 mL og 2,0 mL mikrocentrifugerør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Til brug med (udstyr) 1,5 og 2 ml mikrocentrifugerør og PCR-rør
Emballage Individuelt indpakket