Beskrivelse
Axygen™ Tip Refill System indeholder holdbart refill-stativ, der nemt kan genopfyldes i hånden og kan autoklaveres. Disse gennemsigtige stativer inkluderer farvekodede indsatser til spidsidentifikation og er certificeret RNase-/DNase-fri. De fås i forskellige farver og er pakket i løs vægt eller stativer.
RFL-R er velegnet til både de 10μ L og 200μ L refill indsatser RFL-R-1200 er velegnet til 1200μ L refill indsatser Certificeret til at være RNase-/DNase-fri Ikke-pyrogen Gennemsigtigt stativ gør det nemt at se spidserne Farvekodet indsats gør det nemt at identificere spidsen
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | P2/P10 Gilson-stil og 200 μL Universal fit indsatser |
| Model- | RFL-R-1200 |
| Emballage | 10 stativer/pakke; 3 pakker/etui |
| Produkttype | Tømt genopfyldningsstativ med låg |