Få mere at vide
Axygen™ Tip Refill System
Artikelnummer. 11320285 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
1 til 200μ L
15 til 1250μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 768
Pakke med 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
11320285 0,1 til 10μ L Pakke med 960
11300285 15 til 1250μ L Pakke med 768
11310285 1 til 200μ L Pakke med 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11320285 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. RFL300C
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Axygen™ stilfulde og universalpasformede pipettespidser i refillstativer, der er nemme at fylde
Axygen™ Tip Refill System indeholder holdbart refill-stativ, der nemt kan genopfyldes i hånden og kan autoklaveres. Disse gennemsigtige stativer inkluderer farvekodede indsatser til spidsidentifikation og er certificeret RNase-/DNase-fri. De fås i forskellige farver og er pakket i løs vægt eller stativer.
  • Certificeret til at være RNase-/DNase-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Gennemsigtigt stativ gør det nemt at se spidserne
  • Farvekodet indsats gør det nemt at identificere spidsen
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ L
    Sterilitet Ikke steril
    Farve Klar
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Emballage 96 tips/reol, 10 stativer/pk, 5 pakker/Cs
    Til brug med (udstyr) Gilson Pipetman P10, Gilson Pipetman P2, Universal Fit
    Uddannet Nej