Beskrivelse
Axygen™ Tip Refill System indeholder holdbart refill-stativ, der nemt kan genopfyldes i hånden og kan autoklaveres. Disse gennemsigtige stativer inkluderer farvekodede indsatser til spidsidentifikation og er certificeret RNase-/DNase-fri. De fås i forskellige farver og er pakket i løs vægt eller stativer.
Certificeret til at være RNase-/DNase-fri Ikke-pyrogen Gennemsigtigt stativ gør det nemt at se spidserne Farvekodet indsats gør det nemt at identificere spidsen
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 1 til 200μ L |
| Filtreret | Non-filtered |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | RFL-222-C |
| Rene krav | RNase/DNase-free, Nonpyrogenic |
| Til brug med (applikation) | Diagnostics |
| Format | Refill |
| Tip stil | Universel |
| Vis mere |