Få mere at vide
Axygen™ Tyndvæggede polypropylen PCR-rør
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Description
- Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel
- Jævn indføringshætte sikrer en tæt pasform for at forhindre fordampning
- Certificeret RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
- Ikke-steril
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | RNase-/DNase-fri |
| Farve | Klar |
| Oversigt | Rør med flad hætte |
| Volumen (metrisk) | 0,2 ml |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Flad hætte |