Få mere at vide
Axygen™ Tyndvæggede polypropylen PCR rørstrimler
Shop alle Axygen Scientific produkter
Volumen (metrisk):
0,2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Ultratynd og ensartet vægtykkelse tillader præcis termisk overførsel
- Jævn indføringshætte sikrer en tæt pasform for at forhindre fordampning
- Certificeret RNase-/DNase-fri
- Ikke-pyrogen
- Ikke-steril
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DNase-/RNase-fri |
| Farve | Klar |
| Oversigt | 8 rørstrimler med hvælvede hætter |
| Volumen (metrisk) | 0,2 ml |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Materiale | Polypropylen |
| Lukketype | Hvælvet kasket |