Få mere at vide
Axygen™ Tecan™ Evo MCA96-kompatible indlejrede pipettespidser
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15398291 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
50μ l
200μ l
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farve:
Grå
Orange
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3840
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Sterilitet Farve Pakningsstørrelse
15398291 50μ l Ikke steril Orange Pakke med 3840
15388291 200μ l Steril Grå Pakke med 3840
15378291 200μ l Ikke steril Grå Pakke med 3840
15277668 50μ l Steril Orange Pakke med 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15398291 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. EV50NTR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3208.24 DKK
    2838.55 DKK / Pakke med 3840
    Spare 369.69 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
768 tips til brug med Tecan Evo MCA96 multi-kanal arm
  • Tipformat: 96 tip
  • Spidsvolumenområde: 50μ L til 200μ L
  • Spidsmateriale: Klar polypropylen
  • RNase-/DNase-/human gDNA-fri
  • Ikke-pyrogen
  • Tilgængelige muligheder:
    - Med eller uden aerosolbestandige filtre
    - Ikke-steril eller steril
  • Kompatible hoveder: MCA96
  • Rackformat: ANSI/SLAS
  • Reolmateriale: Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50μ l
Sterilitet Ikke steril
Farve Orange
Tip stil Rund
Emballage Indlejret spidsstativ
Mængde 40 stativer/Cs.
Til brug med (udstyr) Tecan EVO MCA96
Produktlinje Tecan