Beskrivelse
- Tipformat: 96 tip
- Spidsvolumenområde: 50μ L til 200μ L
- Spidsmateriale: Klar polypropylen
- RNase-/DNase-/human gDNA-fri
- Ikke-pyrogen
- Tilgængelige muligheder:
- Med eller uden aerosolbestandige filtre
- Ikke-steril eller steril - Kompatible hoveder: MCA96
- Rackformat: ANSI/SLAS
- Reolmateriale: Polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50μ l |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Orange |
| Tip stil | Rund |
| Emballage | Indlejret spidsstativ |
| Mængde | 40 stativer/Cs. |
| Til brug med (udstyr) | Tecan EVO MCA96 |
| Produktlinje | Tecan |
| Materiale | Polypropylen |