Få mere at vide
Axygen™ Opbevaring mikroplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11370105 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11370105 Klar Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11370105 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. P2MLSQCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2060.00 DKK
    1344.72 DKK / Pakke med 25
    Spare 715.28 DKK
    34% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
  • 2,2 mL plade med dyb brønd
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions
  • Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance ANSI, SLAS 1-2004
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Farve Klar
    Materiale Polypropylen
    Antal Wells 96
    Sterilitet Steril
    Well Shape Firkant
    Til brug med (applikation) Prøveindsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring
    nr. pr. sag 25/Cs.
    nr. pr. pakke 25/Pk.
    Temperaturområde (engelsk) -112 °F
    Temperaturområde (metrisk) -80 °C