Få mere at vide
Axygen™ Opbevaring mikroplader
Artikelnummer. 12537917 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12537917 Klar Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12537917 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. P96450RCS
Forventet forsendelse: 14-04-2027
Læg i indkøbskurv
Til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
  • 550μ L dybbrøndsplade
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions
  • Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance ANSI, SLAS 1-2004
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Farve Klar
    Materiale Polypropylen
    Antal Wells 96
    Sterilitet Steril
    Well Shape Rund
    Til brug med (applikation) Prøveindsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring
    Maks. RCF 4000 x g
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 10/Pk.
    Temperaturområde (engelsk) -112 °F
    Temperaturområde (metrisk) -80 °C