Description
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
550μ L dybbrøndsplade ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Format | 96-brønds |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Well Shape | Rund |
| Show More |