Få mere at vide
Axygen™ Opbevaring mikroplader
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Klar
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Antal Wells:
24
48
96
384
Volumen (metrisk) Nå:
1.1 mL
1.8 mL
10.000μ L
1100μ L
125μ L
2000μ l
240μ L
5000μ L
550μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 30
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
Anvendes til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
Fremragende kemisk resistens ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions Centrifugering til 4.000 RCF Diamantformede brønde tillader fuldstændig prøvegenvinding Sorte og hvide plader fås ved specialbestilling Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 1.8 mL |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |