Få mere at vide
Axygen™ Opbevaring mikroplader
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Brand:  Axygen™ P-DW-11-C-S
1414.36 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24157" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12587927
  • 1664.25 DKK / Pakke med 50
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Anvendes til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
  • Fremragende kemisk resistens
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions
  • Centrifugering til 4.000 RCF
  • Diamantformede brønde tillader fuldstændig prøvegenvinding
  • Sorte og hvide plader fås ved specialbestilling
  • Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Tekniske data
    ANSI, SLAS 1-2004
    Uden låg
    Autoklaverbar
    96 Rund Deep-Well Storage Microplate
    1100μ L
    Steril
    Prøveindsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring
    50/Cs.
    -112 °F
    96-brønds
    8 x 12
    Klar
    Polypropylen
    96
    Rund
    4000 x g
    5/Pk.
    -80 °C
    Produktforslag
    Produktforslag
    Videoer
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    One moment while we fetch your results.
    Certifikater
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Axygen™ Opbevaring mikroplader > 96-brønd; 1,1 ml; Ja; Rund