Beskrivelse
Anvendes til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
Fremragende kemisk resistens ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions Centrifugering til 4.000 RCF Diamantformede brønde tillader fuldstændig prøvegenvinding Sorte og hvide plader fås ved specialbestilling Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 4 x 6 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Emballage | 25 sager |
| Produktlinje | Axygen |
| Farve | Klar |
| Produkttype | Mikroplade |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 10.000μ L |
| Antal Wells | 24 |
| Vis mere |