Få mere at vide
Axygen™ Opbevaring mikroplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12537837 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Klar
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Antal Wells:
24
48
96
384
Volumen (metrisk) Nå:
1,1 ml
1,8 ml
10.000μ L
1100μ L
125μ L
2000μ L
240μ L
5000μ L
550μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 30
Pakke med 5
Pakke med 50
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Antal Wells Volumen (metrisk) Nå Pakningsstørrelse
12537837 Klar Ikke steril 24 10.000μ L Pakke med 25
12547907 Klar Ikke steril 384 125μ L Pakke med 50
11380105 Klar Ikke steril 384 125μ L Pakke med 5
11390105 Klar Steril 384 125μ L Pakke med 5
12557907 Klar Steril 384 125μ L Pakke med 50
12587907 Klar Steril 384 240μ L Pakke med 50
11310115 Klar Steril 384 240μ L Pakke med 5
11386074 Klar Ikke steril 384 240μ L Pakke med 50
11330115 Klar Ikke steril 48 5000μ L Pakke med 25
11330125 Blå Ikke steril 96 550μ L Pakke med 10
12587917 Blå Ikke steril 96 550μ L Pakke med 50
11320135 Klar Steril 96 1100μ L Pakke med 5
12587927 Klar Steril 96 1100μ L Pakke med 50
11310135 Klar Steril 24 10.000μ L Pakke med 5
12557837 Klar Steril 24 10.000μ L Pakke med 25
12577927 Klar Ikke steril 96 1,1 ml Pakke med 50
11300135 Klar Ikke steril 24 10.000μ L Pakke med 5
12597927 Klar Ikke steril 96 1,8 ml Pakke med 50
11350135 Klar Steril 96 2000μ L Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 12537837 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PDW10ML24C
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Anvendes til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
  • Fremragende kemisk resistens
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions
  • Centrifugering til 4.000 RCF
  • Diamantformede brønde tillader fuldstændig prøvegenvinding
  • Sorte og hvide plader fås ved specialbestilling
  • Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Standard
    Array 4 x 6
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Farve Klar
    Materiale Polypropylen
    Volumen (metrisk) Nå 10.000μ L
    Antal Wells 24
    Sterilitet Ikke steril
    Well Shape Firkant
    Til brug med (applikation) Prøveindsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring
    Maks. RCF 4000xG
    nr. pr. sag 25/Cs.
    nr. pr. pakke 5/Pk.
    Temperaturområde (engelsk) -112 °F
    Temperaturområde (metrisk) -80 °C