Få mere at vide
Axygen™ Opbevaring mikroplader
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Klar
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Antal Wells:
24
48
96
384
Volumen (metrisk) Nå:
1,1 ml
1,8 ml
10.000μ L
1100μ L
125μ L
2000μ l
240μ L
5000μ L
550μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 30
Pakke med 5
Pakke med 50
Description
Anvendes til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
Fremragende kemisk resistens ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions Centrifugering til 4.000 RCF Diamantformede brønde tillader fuldstændig prøvegenvinding Sorte og hvide plader fås ved specialbestilling Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Klar |
| Produkttype | 96 Rund Deep-Well Storage Microplate, individuelt indpakket |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) Nå | 2000μ l |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Show More |