Få mere at vide
Axygen™ Opbevaring mikroplader
Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Klar
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Antal Wells:
24
48
96
384
Volumen (metrisk) Nå:
1.1 mL
1.8 mL
10.000μ L
1100μ L
125μ L
2000μ l
240μ L
5000μ L
550μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 30
Pakke med 5
Pakke med 50
Beskrivelse
Anvendes til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
Fremragende kemisk resistens ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions Centrifugering til 4.000 RCF Diamantformede brønde tillader fuldstændig prøvegenvinding Sorte og hvide plader fås ved specialbestilling Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
Greener Choice-anprisninger
- undefined
- Renewable Energy
- Certifications and Seals of Approval
Tekniske data
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ANSI, SLAS 1-2004 |
Format | 96-brønds |
Låg | Uden låg |
Array | 8 x 12 |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Farve | Klar |
Produkttype | 96 Rund Deep-Well Storage Microplate |
Materiale | Polypropylen |
Volumen (metrisk) Nå | 1100μ L |
Antal Wells | 96 |
Vis mere |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
28324009 | Kvalitetscertifikat | 07/08/2025 | P-DW-11-C-S |
26724027 | Kvalitetscertifikat | 25/07/2025 | P-DW-11-C-S |
26624017 | Kvalitetscertifikat | 28/06/2025 | P-DW-11-C-S |
26624015 | Kvalitetscertifikat | 25/06/2025 | P-DW-11-C-S |
24424007 | Kvalitetscertifikat | 03/06/2025 | P-DW-11-C-S |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Axygen™ Opbevaring mikroplader >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion