Få mere at vide
Axygen™ Opbevaring mikroplader
GREENER_CHOICE
Til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Brand:  Axygen™ P-DW-10ML-24-C-S
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11310135
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Anvendes til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
  • Fremragende kemisk resistens
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions
  • Centrifugering til 4.000 RCF
  • Diamantformede brønde tillader fuldstændig prøvegenvinding
  • Sorte og hvide plader fås ved specialbestilling
  • Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Tekniske data
    Standard
    Autoklaverbar
    Axygen
    Mikroplade
    10.000μ L
    Steril
    Prøveindsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring
    25/Cs.
    -112 °F
    4 x 6
    25 sager
    Klar
    Polypropylen
    24
    Firkant
    4000 x g
    5/Pk.
    -80 °C
    Produktforslag
    Produktforslag
    Videoer
    SDS
    Dokumenter
    Dokumenter
    Certifikater
    Certifikater
    Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
    5 resultater fundet
    Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
    Partinummer01525091 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato15/08/2025 KatalognummerP-DW-10ML-24-C-S
    Partinummer01525081 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato15/08/2025 KatalognummerP-DW-10ML-24-C-S
    Partinummer01525070 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato07/08/2025 KatalognummerP-DW-10ML-24-C-S
    Partinummer01525062 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato23/07/2025 KatalognummerP-DW-10ML-24-C-S
    Partinummer01525051 CertifikattypeKvalitetscertifikat Dato17/06/2025 KatalognummerP-DW-10ML-24-C-S
    Kampagner
    Kampagner
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Axygen™ Opbevaring mikroplader > 24-brønd; 10 ml; Ja; Firkant