Få mere at vide
Axygen™ Opbevaring mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11300135 Shop alle Axygen Scientific produkter
Farve:
Blå
Klar
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Antal Wells:
24
48
96
384
Volumen (metrisk) Nå:
1,1 ml
1,8 ml
10.000μ L
1100μ L
125μ L
2000μ l
240μ L
5000μ L
550μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 25
Pakke med 30
Pakke med 5
Pakke med 50
Artikelnummer. 11300135
Brand: Axygen™ PDW10ML24C
Til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Anvendes til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
  • Fremragende kemisk resistens
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions
  • Centrifugering til 4.000 RCF
  • Diamantformede brønde tillader fuldstændig prøvegenvinding
  • Sorte og hvide plader fås ved specialbestilling
  • Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Format Standard
    Array 4 x 6
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Farve Klar
    Materiale Polypropylen
    Volumen (metrisk) Nå 10.000μ L
    Antal Wells 24
    Sterilitet Ikke steril
    Well Shape Firkant
    Til brug med (applikation) Prøveindsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring
    Maks. RCF 4000xG
    nr. pr. sag 25/Cs.
    nr. pr. pakke 5/Pk.
    Temperaturområde (engelsk) -112 °F
    Temperaturområde (metrisk) -80 °C