Få mere at vide
Axygen™ Opbevaring mikroplader
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12527937 Shop alle Axygen Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
12527937 Klar Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12527937 Leverandør Axygen™ Leverandørnr. PDW500C
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring.
Axygen™ dyb brønd og analyseplader bruges til prøveopsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring. Fremstillet af polypropylen, de tilbyder fremragende kemisk resistens og vil modstå temperaturer ned til -80 °C.
  • 0,6 ml dyb brønd plade
  • ANSI/SLAS 1-2004: Mikroplader - Footprint Dimensions
  • Ultraflad overflade sikrer korrekt forsegling med varmeforseglingsfilm
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Certificeringer/compliance ANSI, SLAS 1-2004
    Format 96-brønds
    Låg Uden låg
    Array 8 x 12
    Autoklaverbar Autoklaverbar
    Farve Klar
    Materiale Polypropylen
    Antal Wells 96
    Sterilitet Ikke steril
    Well Shape Rund
    Til brug med (applikation) Prøveindsamling, in vitro vækstkamre og langtidsopbevaring
    Maks. RCF 4000 x g
    nr. pr. sag 50/Cs.
    nr. pr. pakke 5/Pk.
    Temperaturområde (engelsk) -112 °F
    Temperaturområde (metrisk) -80 °C